Print…
Calcium methanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M0549-25G M0549-500G
TCIAM0549-25GEA 91 EUR
TCIAM0549-25G TCIAM0549-500G
Calcium methanesulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Calcium methanesulphonate
Fórmula: CH₄O₃S
Número MDL : MFCD00070543
Número CAS: 58131-47-8