Dibutyl malonate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Malonic Acid Dibutyl Ester
M0540-25G
M0540-500G
TCIAM0540-25GEA
52
EUR
TCIAM0540-25G
TCIAM0540-500G
Dibutyl malonate ≥99.0% (por GC)
Dibutyl malonate
Fórmula:
C₁₁H₂₀O₄ Ponto de ebulição: 251°C |
Número MDL :
MFCD00053795 Número CAS: 1190-39-2 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |