Print…
Methyl propyl ether ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Methoxypropane
M0510-25ML M0510-500ML
TCIAM0510-25MLEA 81 EUR
TCIAM0510-25ML TCIAM0510-500ML
Methyl propyl ether ≥95.0% (por GC)
Methyl propyl ether
Fórmula: C₄H₁₀O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 39°C
Número MDL : MFCD00059399
Número CAS: 557-17-5
EINECS: 209-158-7
UN: 2612
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58f1b39f86eb47f9bbab64090ba8626cde5938be&vid=58f1b39f86eb47f9bbab64090ba8626cde5938be&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %