Print…
Variamine blue B base ≥98.0% (por análise titulométrica) indicador redox
Fornecedor: TCI
M0493-1G M0493-25G
TCIAM0493-1GEA 17 EUR
TCIAM0493-1G TCIAM0493-25G
Variamine blue B base ≥98.0% (por análise titulométrica) indicador redox
Variamine blue B base
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 210°C
Número MDL : MFCD00070553
Número CAS: 101-64-4
EINECS: 202-962-9
Merck Index: 14,05999
Encomendar
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Blue purple with 1ppm Iron and turn Colorless to Almost colorless by adding EDTA 2Na