Print…
Sodium myristate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Myristic Acid Sodium Salt
M0483-25G M0483-500G M0483-100G
TCIAM0483-25GEA 31 EUR
TCIAM0483-25G TCIAM0483-500G TCIAM0483-100G
Sodium myristate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Sodium myristate
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Número MDL : MFCD00042653
Número CAS: 822-12-8
EINECS: 212-487-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d0b3634823875db4ae575c44b324eeefc10648c&vid=1d0b3634823875db4ae575c44b324eeefc10648c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot EtOH (50vol%) almost transparency