Print…
5-Methyl-DL-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-Me)-OH
M0452-1G M0452-100MG
TCIAM0452-1GEA 801 EUR
TCIAM0452-1G TCIAM0452-100MG
5-Methyl-DL-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Methyl-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Número MDL : MFCD00005652
Número CAS: 951-55-3
EINECS: 213-453-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %