Print…
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-carboxylic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M0423-25G M0423-5G
TCIAM0423-25GEA 218 EUR
TCIAM0423-25G TCIAM0423-5G
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-carboxylic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-carboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Número MDL : MFCD00058988
Número CAS: 6268-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=263ab09b5e112dd27861e9e601185617c5a41d10&vid=263ab09b5e112dd27861e9e601185617c5a41d10&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot NaOH almost transparency