Print…
5-Methyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Methylpyrrolidin-2-one, 5-Methyl-2-pyrrolidinone
M0406-10G M0406-25G
TCIAM0406-10GEA 68 EUR
TCIAM0406-10G TCIAM0406-25G
5-Methyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
5-Methyl-2-pyrrolidone
Fórmula: C₅H₉NO
Peso Molecular: 99.13 g/mol
Ponto de ebulição: 142°C
Número MDL : MFCD00005273
Número CAS: 108-27-0
EINECS: 203-566-9
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency