Print…
Isobutyl mercaptan ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-1-propanethiol
M0404-25ML M0404-500ML
TCIAM0404-25MLEA 23 EUR
TCIAM0404-25ML TCIAM0404-500ML
Isobutyl mercaptan ≥98.0% (por GC)
Isobutyl mercaptan
Fórmula: C₄H₁₀S
Peso Molecular: 90.18 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: –10°C
Número MDL : MFCD00004882
Número CAS: 513-44-0
EINECS: 208-162-6
UN: 2347
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&vid=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %