Print…
1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M0377-25G M0377-5G
TCIAM0377-25GEA 193 EUR
TCIAM0377-25G TCIAM0377-5G
1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
Fórmula: C₁₀H₉N₃O₃
Número MDL : MFCD00020751
Número CAS: 6402-09-1
EINECS: 229-018-9
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency