Print…
3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium Chloride, TRIA-662, 3-Carbamoyl-1-methylpyridin-1-ium chloride
M0375-25G M0375-5G
TCIAM0375-25GEA 245 EUR
TCIAM0375-25G TCIAM0375-5G
3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride
Fórmula: C₇H₉ClN₂O
Peso Molecular: 172.61 g/mol
Número MDL : MFCD00060042
Número CAS: 1005-24-9
EINECS: 463-670-7
Merck Index: 14,09693
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency