Print…
Leuco crystal violet ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4',4''-Methanetriyltris(N,N-dimethylaniline), Tris(4-dimethylaminophenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
M0344-25G M0344-250G
TCIAM0344-25GEA 41 EUR
TCIAM0344-25G TCIAM0344-250G
Leuco crystal violet ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Leuco crystal violet
Fórmula: C₂₅H₃₁N₃
Peso Molecular: 373.54 g/mol
Número MDL : MFCD00008314
Número CAS: 603-48-5
EINECS: 210-043-9
Encomendar
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency