Print…
Methacrylic acid-tert-butyl ester monômero ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid tert-Butyl ester monomer, tert-Butyl Methacrylate
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0326-25ML M0326-500ML
TCIAM0326-25MLEA 17 EUR
TCIAM0326-25ML TCIAM0326-500ML
Methacrylic acid-tert-butyl ester monômero ≥98.0% (por GC) estabilizada
Methacrylic acid-tert-butyl ester
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 136°C
Ponto de Inflamação: 30°C
Número MDL : MFCD00048245
Número CAS: 585-07-9
EINECS: 209-548-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %