Print…
Benzyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M0279-25ML M0279-500ML
TCIAM0279-25MLEA 17 EUR
TCIAM0279-25ML TCIAM0279-500ML
Benzyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Benzyl methacrylate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 106°C
Ponto de Inflamação: 115°C
Número MDL : MFCD00053684
Número CAS: 2495-37-6
EINECS: 219-674-4
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %