Print…
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol), Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methane, 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol), 3,3'-Di-tert-butyl-2,2'-dihydroxy-5,5'-dimethyldiphenylmethane
M0217-25G M0217-250G
TCIAM0217-25GEA 18 EUR
TCIAM0217-25G TCIAM0217-250G
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) ≥99.0% (por GC)
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol)
Fórmula: C₂₃H₃₂O₂
Peso Molecular: 340.51 g/mol
Número MDL : MFCD00043641
Número CAS: 119-47-1
EINECS: 204-327-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d1e7c4a0c9ce6a9c7435f2c43220d12e7cd8e3b&vid=0d1e7c4a0c9ce6a9c7435f2c43220d12e7cd8e3b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency