Print…
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(3-tert-butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methane, 2,2'-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol), 3,3'-Di-tert-butyl-5,5'-diethyl-2,2'-dihydroxydiphenylmethane, 6,6'-Methylenebis(2-(tert-butyl)-4-ethylphenol)
M0215-25G M0215-500G
TCIAM0215-25GEA 16 EUR
TCIAM0215-25G TCIAM0215-500G
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol) ≥98.0% (por GC)
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol)
Fórmula: C₂₅H₃₆O₂
Peso Molecular: 368.56 g/mol
Número MDL : MFCD00026296
Número CAS: 88-24-4
EINECS: 201-814-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency