Print…
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane
M0214-25G M0214-500G
TCIAM0214-25GEA 23 EUR
TCIAM0214-25G TCIAM0214-500G
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) ≥98.0% (por GC)
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Fórmula: C₂₉H₄₄O₂
Peso Molecular: 424.67 g/mol
Número MDL : MFCD00008822
Número CAS: 118-82-1
EINECS: 204-279-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency