Print…
Methyl purple solução
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fleisher's Indicator Solution
M0112-25ML M0112-500ML
TCIAM0112-25MLEA 16 EUR
TCIAM0112-25ML TCIAM0112-500ML
Methyl purple solução
Methyl purple
Fórmula: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Peso Molecular: 1391.41 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00070843
Número CAS: 1340-02-9
Encomendar
Appearance Green to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Transition interval (pH) 5.4 (greyish green)