Print…
Metacrilato de metilo ≥99.8% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methacrylic acid methyl ester
Estabilização: Estabilizado com 6-terc-butil-2,4-xilenol
M0087-25ML M0087-500ML
TCIAM0087-25MLEA 16 EUR
TCIAM0087-25ML TCIAM0087-500ML
Metacrilato de metilo ≥99.8% (por GC) estabilizada
Metacrilato de metilo
Fórmula: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 9°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008587
Número CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05941
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.8 %