Print…
Metaldehyde ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
M0076-25G M0076-500G
TCIAM0076-25GEA 18 EUR
TCIAM0076-25G TCIAM0076-500G
Metaldehyde ≥97.0% (por análise titulométrica)
Metaldehyde
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Peso Molecular: 176.21 g/mol
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Fusão: 246°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134115
Número CAS: 108-62-3
EINECS: 203-600-2
UN: 1332
ADR: 4.1 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 97.0 %