Print…
Methacholine chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0073-500G M0073-25G M0073-100G
TCIAM0073-500GEA 602 EUR
TCIAM0073-500G TCIAM0073-25G TCIAM0073-100G
Methacholine chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Methacholine chloride
Fórmula: C₈H₁₈ClNO₂
Número MDL : MFCD00011817
Número CAS: 62-51-1
EINECS: 200-537-2
Merck Index: 14,05940
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312c32d701209d6337fd5ea521b177831b4bcc6e&vid=312c32d701209d6337fd5ea521b177831b4bcc6e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency