Methacholine bromide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
M0072-25G
M0072-100G
TCIAM0072-25GEA
60
EUR
TCIAM0072-25G
TCIAM0072-100G
Methacholine bromide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Methacholine bromide
Fórmula:
C₈H₁₈BrNO₂ |
Número MDL :
MFCD00011816 Número CAS: 333-31-3 EINECS: 206-372-2 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 149.0 to 153.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |