Print…
Mesotartaric acid monohydrate ≥90.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: meso-Tartaric Acid
M0070-25G M0070-5G
TCIAM0070-25GEA 428 EUR
TCIAM0070-25G TCIAM0070-5G
Mesotartaric acid monohydrate ≥90.0% (por HPLC)
Mesotartaric acid monohydrate
Fórmula: C₄H₆O₆
Peso Molecular: 150.09 g/mol
Número MDL : MFCD00063641
Número CAS: 5990-63-6
EINECS: 205-696-1
Merck Index: 14,09071
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Water 8.0 to 11.0 %