Print…
6-Mercaptopurine monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0063-1G M0063-5G
TCIAM0063-1GEA 16 EUR
TCIAM0063-1G TCIAM0063-5G
6-Mercaptopurine monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Mercaptopurine monohydrate
Fórmula: C₅H₄N₄S·H₂O
Número MDL : MFCD03854445
Número CAS: 6112-76-1
Merck Index: 14,05871
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 9.9 to 11.5 %