Print…
(-)-ɑ-Phellandrene >65.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (-)-p-Mentha-1,5-diene, (-)-5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene, (-)-α-Phellandrene, ['(-)-5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene', '(-)-', 'p', '-Mentha-1,5-diene']
M0051-25ML M0051-5ML
TCIAM0051-25MLEA 187 EUR
TCIAM0051-25ML TCIAM0051-5ML
(-)-ɑ-Phellandrene >65.0% (por GC)
(-)-alpha-Phellandrene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Peso Molecular: 136.24 g/mol
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Inflamação: 49°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00062988
Número CAS: 4221-98-1
EINECS: 224-167-6
UN: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07200
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 65.0 %
Specific rotation [a]20/D -140.0 to -190.0 deg (neat)