Print…
DL-Malic acid disodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
M0026-25G M0026-500G
TCIAM0026-25GEA 16 EUR
TCIAM0026-25G TCIAM0026-500G
DL-Malic acid disodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
DL-Malic acid disodium salt
Fórmula: C₄H₄Na₂O₅
Número MDL : MFCD00012466
Número CAS: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %