Print…
Diethyl-DL-malate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0024-25G M0024-500G
TCIAM0024-25GEA 26 EUR
TCIAM0024-25G TCIAM0024-500G
Diethyl-DL-malate ≥98.0% (por GC)
Diethyl-DL-malate
Fórmula: C₈H₁₄O₅
Ponto de ebulição: 255°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00048556
Número CAS: 7554-12-3
EINECS: 231-444-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %