Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Maleic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester, Maleic Acid Dioctyl Ester, Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di(2-ethylhexyl) Maleate
M0011-25ML
M0011-500ML
TCIAM0011-25MLEA
17
EUR
TCIAM0011-25ML
TCIAM0011-500ML
Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)maleate
Fórmula:
C₂₀H₃₆O₄ Ponto de ebulição: 173°C Ponto de Fusão: -60°C Ponto de Inflamação: 180°C |
Número MDL :
MFCD00027250 Número CAS: 142-16-5 EINECS: 205-524-5 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |
Acid Value | max. 0.1 |