Print…
Lead(II) bromide, baixo teor de água ≥98.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Lead dibromide, Lead(II) bromide
L0346-1G L0346-5G
TCIAL0346-1GEA 45 EUR
TCIAL0346-1G TCIAL0346-5G
Lead(II) bromide, baixo teor de água ≥98.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Lead(II) bromide
Fórmula: Br₂Pb
Peso Molecular: 367.01 g/mol
Ponto de ebulição: 916
Ponto de Fusão: 373°C
Número MDL : MFCD00011156
Número CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,05403
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Trace metal basis) min. 99.9 %
Solubility in DMF:DMSO (1:1) (com.) very faint turbidity
Water max. 100 ppm