Print…
Lafutidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (+)-(Z)-2-((Furan-2-ylmethyl)sulphinyl)-N-(4-((4-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl)oxy)but-2-en-1-yl)acetamide, FRG-8813, (Z)-2-((Furan-2-ylmethyl)sulphinyl)-N-(4-((3-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl)oxy)but-2-en-1-yl)acetamide, (+)-Lafutidine
L0341-1G L0341-250MG L0341-25MG
TCIAL0341-1GEA 274 EUR
TCIAL0341-1G TCIAL0341-250MG TCIAL0341-25MG
Lafutidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Lafutidine
Fórmula: C₂₂H₂₉N₃O₄S
Número MDL : MFCD00867520
Número CAS: 118288-08-7
Merck Index: 14,05347
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C