Pinacol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25006.14
B25006.22
B25006.36
B25006.14EA
54.1
EUR
B25006.14
B25006.22
B25006.36
Pinacol ≥99%
Pinacol
Purity: 99%
CAS No.: 76-09-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 77°(170°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 1340501
Merck Reference: 14,7439
MDL No.: MFCD00004462
Fórmula:
C₆H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 171…172 °C Ponto de Fusão: 42…45 °C Densidade: 0,967 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 77 °C (170 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004462 Número CAS: 76-09-5 EINECS: 200-933-5 Merck Index: 14,7439 |