Print…
Lycorine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
L0319-100MG L0319-25MG
TCIAL0319-100MGEA 313 EUR
TCIAL0319-100MG TCIAL0319-25MG
Lycorine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Lycorine hydrochloride monohydrate
Fórmula: C₁₆H₁₇NO₄·HCl·H₂O
Ponto de Fusão: 215°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 6150-58-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +45.0 deg (C=2.9, water)
Water max. 7.0 %