Diacetato de chumbo ≥98.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
L0315-1G
L0315-5G
L0315-25G
TCIAL0315-1GEA
16
EUR
TCIAL0315-1G
TCIAL0315-5G
TCIAL0315-25G
Diacetato de chumbo ≥98.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Diacetato de chumbo
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Pb Ponto de Fusão: 280°C |
Número MDL :
MFCD00012452 Número CAS: 301-04-2 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,05397 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |