Print…
Lithium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
L0307-1G L0307-5G
TCIAL0307-1GEA 54 EUR
TCIAL0307-1G TCIAL0307-5G
Lithium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide ≥95.0% (por análise titulométrica)
Lithium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide
Fórmula: C₈F₁₈LiNO₄S₂
Número MDL : MFCD06200837
Número CAS: 119229-99-1
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b05d5674463092d1abf02619587b40f0e107fc5e&vid=b05d5674463092d1abf02619587b40f0e107fc5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %