Print…
Cloreto de Chumbo (II) para precursor de perovskita
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Lead dichloride
L0292-25G L0292-1G L0292-5G
TCIAL0292-25GEA 180 EUR
TCIAL0292-25G TCIAL0292-1G TCIAL0292-5G
Cloreto de Chumbo (II) para precursor de perovskita
Cloreto de Chumbo (II)
Fórmula: Cl₂Pb
Peso Molecular: 278.11 g/mol
Ponto de ebulição: 951°C
Ponto de Fusão: 501°C
Número MDL : MFCD00011157
Número CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,05404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&vid=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline