Print…
Cloreto de Chumbo (II) para precursor de perovskita, purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Lead dichloride
L0291-1G L0291-5G
TCIAL0291-1GEA 55 EUR
TCIAL0291-1G TCIAL0291-5G
Cloreto de Chumbo (II) para precursor de perovskita, purificado por sublimação
Cloreto de Chumbo (II)
Fórmula: Cl₂Pb
Peso Molecular: 278.11 g/mol
Ponto de ebulição: 951°C
Ponto de Fusão: 501°C
Número MDL : MFCD00011157
Número CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,05404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bde4b379a8597ae2da9181ba4e03b3aebce58873&vid=bde4b379a8597ae2da9181ba4e03b3aebce58873&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline