Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Lithium PTMB phosphinate, LAP, Phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinic acid lithium salt, Lithium Phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate
L0290-1G
L0290-5G
TCIAL0290-1GEA
174
EUR
TCIAL0290-1G
TCIAL0290-5G
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP)
Fórmula:
C₁₆H₁₆LiO₃P Peso Molecular: 294.21 g/mol |
Número MDL :
MFCD29472537 Número CAS: 85073-19-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |