Lead(II) bromide para precursor de perovskita
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead dibromide, Lead(II) bromide
L0288-5G
L0288-25G
L0288-1G
TCIAL0288-5GEA
68
EUR
TCIAL0288-5G
TCIAL0288-25G
TCIAL0288-1G
Lead(II) bromide para precursor de perovskita
Lead(II) bromide
Fórmula:
Br₂Pb Ponto de Fusão: 373°C |
Número MDL :
MFCD00011156 Número CAS: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,05403 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |