Print…
Lercanidipine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Lercanidipine HCl, 3-(1-((3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino)-2-methylpropan-2-yl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride
L0282-200MG L0282-1G
TCIAL0282-200MGEA 65 EUR
TCIAL0282-200MG TCIAL0282-1G
Lercanidipine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Lercanidipine hydrochloride
Fórmula: C₃₆H₄₁N₃O₆·HCl
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07773089
Número CAS: 132866-11-6
Merck Index: 14,05446
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %