Print…
Iodeto de Chumbo (II) ≥98.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Lead diiodide
L0279-5G L0279-25G L0279-100G L0279-1G L0279-1KG
TCIAL0279-5GEA 60 EUR
TCIAL0279-5G TCIAL0279-25G TCIAL0279-100G TCIAL0279-1G TCIAL0279-1KG
Iodeto de Chumbo (II) ≥98.0% (por análise titulométrica) para precursor de perovskita
Iodeto de Chumbo (II)
Fórmula: I₂Pb
Peso Molecular: 461.01 g/mol
Ponto de ebulição: 954°C
Ponto de Fusão: 412°C
Número MDL : MFCD00011163
Número CAS: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,05411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ff8ed9edb7f520bce8829ecd22b58f40922e051&vid=0ff8ed9edb7f520bce8829ecd22b58f40922e051&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
Water max. 50 ppm