Print…
Lobenzarit disodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Disodium N-(2-Carboxyphenyl)-4-chloroanthranilate, N-(2-Carboxyphenyl)-4-chloroanthranilic acid disodium salt, Lobenzarit disodium, Sodium 2-((2-carboxylatophenyl)amino)-4-chlorobenzoate
L0278-25MG L0278-100MG
TCIAL0278-25MGEA 63 EUR
TCIAL0278-25MG TCIAL0278-100MG
Lobenzarit disodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Lobenzarit disodium salt
Fórmula: C₁₄H₈ClNNa₂O₄
Peso Molecular: 335.65 g/mol
Ponto de Fusão: 388°C
Número MDL : MFCD00941422
Número CAS: 64808-48-6
Merck Index: 14,05552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=583382c4ccb655f7e90e9b12848044dbd50d60a4&vid=583382c4ccb655f7e90e9b12848044dbd50d60a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %