Print…
Lappaconitine hydrobromide ≥95.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
L0272-200MG L0272-1G
TCIAL0272-200MGEA 93 EUR
TCIAL0272-200MG TCIAL0272-1G
Lappaconitine hydrobromide ≥95.0% (por base de azoto total)
Lappaconitine hydrobromide
Fórmula: C₃₂H₄₄N₂O₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00171334
Número CAS: 97792-45-5
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %