Print…
D-(-)-Lactic acid ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
L0266-5G L0266-25G
TCIAL0266-5GEA 67 EUR
TCIAL0266-5G TCIAL0266-25G
D-(-)-Lactic acid ≥90.0% (por análise titulométrica)
D-(-)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00068311
Número CAS: 10326-41-7
EINECS: 233-713-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f70d5cafac0bf4b966240090f8aa356420126267&vid=f70d5cafac0bf4b966240090f8aa356420126267&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D 10.0 to 15.0 deg (C=2.5, 1.5mol/L NaOH)