Print…
Levocetirizine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, (R)-2-(2-(4-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)acetic acid dihydrochloride, Levocetirizine 2HCl
L0264-1G L0264-5G
TCIAL0264-1GEA 30 EUR
TCIAL0264-1G TCIAL0264-5G
Levocetirizine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Levocetirizine dihydrochloride
Fórmula: C₂₁H₂₅ClN₂O₃
Número MDL : MFCD07366507
Número CAS: 130018-87-0
Merck Index: 14,02022
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d3555bcc91d96c62ebd090007c4df0d9d56e860&vid=3d3555bcc91d96c62ebd090007c4df0d9d56e860&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %