Print…
L-tert-Leucine methyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-Methyl 2-amino-3,3-dimethylbutanoate, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric Acid Methyl Ester, H-Tle-OMe, Methyl (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutyrate
L0255-200MG L0255-1G
TCIAL0255-200MGEA 80 EUR
TCIAL0255-200MG TCIAL0255-1G
L-tert-Leucine methyl ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
L-tert-Leucine methyl ester
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 69°C
Número MDL : MFCD00137409
Número CAS: 63038-26-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ce67e793ff92b14e96451ea47cb16fed88a917&vid=09ce67e793ff92b14e96451ea47cb16fed88a917&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +65.0 to +70.0 deg (C=1、EtOH)