Print…
Dodecil sulfato de lítio ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
L0254-5G L0254-25G
TCIAL0254-5GEA 31 EUR
TCIAL0254-5G TCIAL0254-25G
Dodecil sulfato de lítio ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Dodecil sulfato de lítio
Fórmula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Peso Molecular: 272.34 g/mol
Número MDL : MFCD00007467
Número CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db4f6c0cb980174d8c42c3e2da92a798f47414a9&vid=5c88527c39a9655f819863d6dca61f01016e745f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test