Print…
Leflunomide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Methyl-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
L0250-200MG L0250-1G
TCIAL0250-200MGEA 51 EUR
TCIAL0250-200MG TCIAL0250-1G
Leflunomide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Leflunomide
Fórmula: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Peso Molecular: 270.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00867593
Número CAS: 75706-12-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,05432
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be153f844481a0beb0d5a99da5964774a7aa5b41&vid=be153f844481a0beb0d5a99da5964774a7aa5b41&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C