Print…
Lomerizine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride
L0245-200MG L0245-1G
TCIAL0245-200MGEA 45 EUR
TCIAL0245-200MG TCIAL0245-1G
Lomerizine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Lomerizine dihydrochloride
Fórmula: C₂₇H₃₀F₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01703867
Número CAS: 101477-54-7
Merck Index: 14,05563
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb95c327a28875a134641c652d2c0000288a2de&vid=ceb95c327a28875a134641c652d2c0000288a2de&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %