Print…
Lead(II) phthalocyanine ≥98.0% (por análise titulométrica), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Phthalocyanine Lead(II)
L0230-200MG L0230-1G
TCIAL0230-200MGEA 32 EUR
TCIAL0230-200MG TCIAL0230-1G
Lead(II) phthalocyanine ≥98.0% (por análise titulométrica), purificado por sublimação
Lead(II) phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₆N₈Pb
Peso Molecular: 719.74 g/mol
Número MDL : MFCD00053951
Número CAS: 15187-16-3
UN: 2291
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ebc6a9bedb332728e639e518030e719e06fd976&vid=6c4b9a55a47e26b4e5e02060c91229e021dc7f18&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %