Print…
Loratadine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
L0223-1G L0223-100MG
TCIAL0223-1GEA 64 EUR
TCIAL0223-1G TCIAL0223-100MG
Loratadine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Loratadine
Fórmula: C₂₂H₂₃ClN₂O₂
Número MDL : MFCD00672869
Número CAS: 79794-75-5
Merck Index: 14,05578
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C